Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10877.06 A10877.0E A10877.22 A10877.36
A10877.06EA 34.9 EUR
A10877.06 A10877.0E A10877.22 A10877.36
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzoate de propyle
Purity: 98% CAS No.: 121-79-9 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 1877976 Merck Reference: 14,7859 MDL No.: MFCD00002196
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Point d'ébullition: 449 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146…150 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002196
Numéro CAS: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Index: 14,7859