3,4,5-Trihydroxybenzoate d'octyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Octyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Gallic acid octyl ester, Octyl gallate, n-Octyl gallate
L06081.14
L06081.22
L06081.14EA
63.8
EUR
L06081.14
L06081.22
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'octyle ≥98%
3,4,5-Trihydroxybenzoate d'octyle
Purity: 98+%
CAS No.: 1034-01-1
Molecular Formula: C15H22O5
Formula Weight: 282.34
Melting Point: 96-102°
Beilstein Reference: 2132305
Formule:
C₁₅H₂₂O₅ MW: 282.34 g/mol Point de fusion: 96…102 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002197 Numéro CAS: 1034-01-1 EINECS: 213-853-0 |