Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 42.5 EUR
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle 99%
3,4,5-Trihydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₅
MW: 184.15 g/mol
Point d'ébullition: 450
Point de fusion: 199…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002194
Numéro CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %