Imprimer
2-Chloro-4-méthoxyphénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
A16652.06 A16652.14
A16652.06EA 50.9 EUR
A16652.06 A16652.14
2-Chloro-4-méthoxyphénol ≥97%
2-Chloro-4-méthoxyphénol
Purity: 97% CAS No.: 18113-03-6 Molecular Formula: C7H7ClO2 Formula Weight: 158.59 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1936412 MDL No.: MFCD00070773
Formule: C₇H₇ClO₂
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39…44 °C
Densité: 1.153
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070773
Numéro CAS: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3