Imprimer
Zaltoprofen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(10,11-Dihydro-10-oxodibenzo[b,f]thiepin-2-yl)propionic Acid, 2-(10-Oxo-10,11-dihydrodibenzo[b,f]thiepin-2-yl)propanoic acid
Z0021-1G Z0021-5G
TCIAZ0021-1GEA 61.6 EUR
TCIAZ0021-1G TCIAZ0021-5G
Zaltoprofen ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Zaltoprofen
Formule: C₁₇H₁₄O₃S
MW: 298.36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00864323
Numéro CAS: 74711-43-6
EINECS: 277-973-5
Merck Index: 14,10112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1432c15d2967c40ded3002cbcf5383752f564b12&vid=1432c15d2967c40ded3002cbcf5383752f564b12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C