Imprimer
Zirconium(IV) Propoxide ∼70% dans le propanol-1
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Zirconium(IV) Tetrapropoxide, Zirconium(IV) n-propoxide
Z0017-100G Z0017-25G
TCIAZ0017-100GEA 46.2 EUR
TCIAZ0017-100G TCIAZ0017-25G
Zirconium(IV) Propoxide ∼70% dans le propanol-1
Zirconium(IV) Propoxide
Formule: C₁₂H₂₈O₄Zr
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00015307
Numéro CAS: 23519-77-9
EINECS: 245-711-9
ONU: 1274
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 70.0 to 75.0 w/w%