Imprimer
Zirconocene bis(trifluoromethanesulphonate) tetrahydrofuran adduit ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(cyclopentadienyl)zirconium Bis(trifluoromethanesulphonate), Zirconocene Bis(triflate)
Z0009-1G Z0009-5G
TCIAZ0009-1GEA 136 EUR
TCIAZ0009-1G TCIAZ0009-5G
Zirconocene bis(trifluoromethanesulphonate) tetrahydrofuran adduit ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Zirconocene bis(trifluoromethanesulphonate) tetrahydrofuran
Formule: C₁₆H₁₈F₆O₇S₂Zr
Numéro MDL: MFCD00192583
Numéro CAS: 89672-77-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %