Yttrium(III) isopropoxide 98,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Y0009-200MG
Y0009-1G
TCIAY0009-200MGEA
79.2
EUR
TCIAY0009-200MG
TCIAY0009-1G
Yttrium(III) isopropoxide 98,0 Titrimetric
Yttrium(III) isopropoxide
Formule:
C₉H₂₁O₃Y MW: 266.17 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00015641 Numéro CAS: 2172-12-5 ONU: 1325 ADR: 4.1 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |