Imprimer
Xylemin dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
X0080-250MG X0080-1G
TCIAX0080-250MGEA 129 EUR
TCIAX0080-250MG TCIAX0080-1G
Xylemin dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Xylemin dihydrochloride
Formule: C₇H₁₈N₂·₂HCl
Point de fusion: 272°C
Numéro CAS: 89690-11-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %