Imprimer
m-Xylylene diisocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
X0022-25G X0022-500G X0022-100G
TCIAX0022-25GEA 18.7 EUR
TCIAX0022-25G TCIAX0022-500G TCIAX0022-100G
m-Xylylene diisocyanate ≥98.0% (par GC)
m-Xylylene diisocyanate
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point d'ébullition: 126°C
Point d'éclair: 174°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019917
Numéro CAS: 3634-83-1
EINECS: 222-852-4
ONU: 2206
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78c564535da4754a5db9a1b354075857e9dad5bd&vid=78c564535da4754a5db9a1b354075857e9dad5bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %