Imprimer
Xanthane hydride ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Amino-3H-1,2,4-dithiazole-3-thione
X0001-25G X0001-500G X0001-100G
TCIAX0001-25GEA 67.1 EUR
TCIAX0001-25G TCIAX0001-500G TCIAX0001-100G
Xanthane hydride ≥95.0% (par HPLC)
Xanthane hydride
Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051660
Numéro CAS: 6846-35-1
EINECS: 229-933-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7468519355575c0829ccc058be29b7e301ed0bf&vid=c7468519355575c0829ccc058be29b7e301ed0bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Solubility in H2SO4 transparency
Water max. 1.0 %