Imprimer
WZ 811 ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(pyridin-2-amine), N,N'-(1,4-Phenylenebis(methylene))bis(pyridin-2-amine)
W0017-25MG W0017-100MG
TCIAW0017-25MGEA 176 EUR
TCIAW0017-25MG TCIAW0017-100MG
WZ 811 ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
WZ 811
Formule: C₁₈H₁₈N₄
MW: 290.37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18086914
Numéro CAS: 55778-02-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C