Imprimer
Vilazodone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
V0149-50MG V0149-200MG
TCIAV0149-50MGEA 52.8 EUR
TCIAV0149-50MG TCIAV0149-200MG
Vilazodone hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
Vilazodone hydrochloride
Formule: C₂₆H₂₇N₅O₂·HCl
Point de fusion: 279°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00940014
Numéro CAS: 163521-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d119112a904332fa355ed172a29b09da5f6691ab&vid=d119112a904332fa355ed172a29b09da5f6691ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 14.00 to 15.40 %