Imprimer
Veratramine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
V0148-10MG V0148-50MG
TCIAV0148-10MGEA 31.9 EUR
TCIAV0148-10MG TCIAV0148-50MG
Veratramine ≥98.0% (par HPLC)
Veratramine
Formule: C₂₇H₃₉NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00468124
Numéro CAS: 60-70-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,09952
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 208.0 to 212.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -64.0 to -68.0 deg (C=0.5, CHCL3)