Imprimer
DL-Valine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Val-OMe.HCl, H-DL-Val-OMe·HCl
V0125-5G V0125-25G
TCIAV0125-5GEA 20.9 EUR
TCIAV0125-5G TCIAV0125-25G
DL-Valine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Valine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂
MW: 167.63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066118
Numéro CAS: 5619-05-6
EINECS: 227-048-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bcffb8ca04f21b0fe3307322176f761c5e878c0&vid=0bcffb8ca04f21b0fe3307322176f761c5e878c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C