Imprimer
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
V0114-25G V0114-100G
TCIAV0114-25GEA 40.7 EUR
TCIAV0114-25G TCIAV0114-100G
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (par GC)
4-Vinyl-1,3-dioxolan-2-one
Formule: C₅H₆O₃
Point d'ébullition: 122°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143315
Numéro CAS: 4427-96-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1837840560ab7581ce489c7c0a1e8062b2df6cd8&vid=1837840560ab7581ce489c7c0a1e8062b2df6cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %