Imprimer
Venlafaxine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-[2-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol Hydrochloride
V0110-1G V0110-5G
TCIAV0110-1GEA 64.9 EUR
TCIAV0110-1G TCIAV0110-5G
Venlafaxine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Venlafaxine hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₇NO₂
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD03658865
Numéro CAS: 99300-78-4
Merck Index: 14,09946
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %