Imprimer
D-Valine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
V0094-1G V0094-5G
TCIAV0094-1GEA 18.7 EUR
TCIAV0094-1G TCIAV0094-5G
D-Valine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
D-Valine methyl ester hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00237309
Numéro CAS: 7146-15-8
EINECS: 230-454-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -17.0 deg (C=2, H2O)