Imprimer
Vinylene carbonate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dioxol-2-one
Stabilization: Stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
V0015-25G V0015-5G
TCIAV0015-25GEA 142 EUR
TCIAV0015-25G TCIAV0015-5G
Vinylene carbonate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Vinylene carbonate
Formule: C₃H₂O₃
MW: 86.05 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005380
Numéro CAS: 872-36-6
EINECS: 212-825-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %