sulpho-EMCS ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
U0122-25MG
U0122-100MG
TCIAU0122-25MGEA
149
EUR
TCIAU0122-25MG
TCIAU0122-100MG
sulpho-EMCS ≥95.0% (par HPLC)
sulpho-EMCS
Formule:
C₁₄H₁₅N₂NaO₉S Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD01310272 Numéro CAS: 215312-86-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 6.50 to 7.10 % |