Imprimer
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2-Pyridylethynyl)trimethylsilane, 2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]pyridine, 2-((Trimethylsilyl)ethynyl)pyridine
T3879-1G T3879-5G
TCIAT3879-1GEA 34.1 EUR
TCIAT3879-1G TCIAT3879-5G
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175.31 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00066349
Numéro CAS: 86521-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %