N,N,N',N'-Tetrakis[4-(dibutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis(N4,N4-dibutyl-N1-(4-(dibutylamino)phenyl)benzene-1,4-diamine), N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis[N4,N4-dibutyl-N1-[4-(dibutylamino)phenyl]benzene-1,4-diamine]
T3876-1G
T3876-5G
TCIAT3876-1GEA
82.5
EUR
TCIAT3876-1G
TCIAT3876-5G
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(dibutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par HPLC)
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(dibutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine
Formule:
C₆₂H₉₂N₆ |
Numéro MDL:
MFCD09832942 Numéro CAS: 4182-80-3 EINECS: 224-057-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 103.0 to 107.0 deg-C |