2,4,6-Tris(4-butoxy-2-hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T3870-1G
T3870-5G
TCIAT3870-1GEA
84.7
EUR
TCIAT3870-1G
TCIAT3870-5G
2,4,6-Tris(4-butoxy-2-hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2,4,6-Tris(4-butoxy-2-hydroxyphenyl)-1,3,5-triazine
Formule:
C₃₃H₃₉N₃O₆ |
Numéro CAS:
3135-19-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |