Imprimer
3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Bromo-2-methylpropionic acid 3-(Trichlorosilyl)propyl ester
T3844-1G T3844-5G
TCIAT3844-1GEA 207 EUR
TCIAT3844-1G TCIAT3844-5G
3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate 95,0 GC_ASSAY_METHOD
3-(Trichlorosilyl)propyl 2-Bromo-2-methylpropanoate
Formule: C₇H₁₂BrCl₃O₂Si
MW: 342.51 g/mol
Numéro CAS: 688359-84-4
ONU: 2987
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %