Imprimer
Tributylhexylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tributyl(hexyl)phosphonium bromide, Hexyltributylphosphonium bromide
T3840-5G T3840-25G
TCIAT3840-5GEA 57.2 EUR
TCIAT3840-5G TCIAT3840-25G
Tributylhexylphosphonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Tributylhexylphosphonium bromide
Formule: C₁₈H₄₀BrP
MW: 367.40 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134170
Numéro CAS: 105890-71-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %