Imprimer
4-(Trifluoromethyl)benzylamine Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzylammonium iodide, 4-Aminomethylbenzotrifluoride Hydroiodide, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine Hydroiodide
T3838-1G T3838-5G
TCIAT3838-1GEA 30.8 EUR
TCIAT3838-1G TCIAT3838-5G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine Hydroiodide ≥98.0% (par HPLC)
4-(Trifluoromethyl)benzylamine Hydroiodide
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b6d324dbd4cda53a587e3c87dc7f13853fb013&vid=00434140d41ebc6167ba4cd284060e2b2e183b8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %