4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
[4-(Trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrobromide, 4-(Trifluoromethyl)benzylammonium bromide, 4-Aminomethylbenzotrifluoride hydrobromide
T3837-1G
T3837-5G
TCIAT3837-1GEA
28.6
EUR
TCIAT3837-1G
TCIAT3837-5G
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrobromide ≥98.0% (par HPLC)
4-(Trifluoromethyl)benzylamine hydrobromide
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |