Chlorure de 4-(trifluorométhyl)anilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
T3833-1G
T3833-5G
TCIAT3833-1GEA
29.7
EUR
TCIAT3833-1G
TCIAT3833-5G
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)anilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 4-(trifluorométhyl)anilinium
Formule:
C₇H₇ClF₃N Point de fusion: 202°C |
Numéro MDL:
MFCD00007897 Numéro CAS: 90774-69-9 EINECS: 292-679-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |