2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrobromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
tert-Octylammonium bromide, 1,1,3,3-Tetramethylbutylamine hydrobromide, tert-Octylamine hydrobromide
T3783-1G
T3783-5G
TCIAT3783-1GEA
29.7
EUR
TCIAT3783-1G
TCIAT3783-5G
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrobromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine hydrobromide
Formule:
C₈H₁₉N·HBr MW: 210.16 g/mol |
Numéro CAS:
1093859-61-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |