Imprimer
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(diisobutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis(N1-(4-(diisobutylamino)phenyl)-N4,N4-diisobutylbenzene-1,4-diamine), N1,N1'-(1,4-Phenylene)bis[N1-[4-(diisobutylamino)phenyl]-N4,N4-diisobutylbenzene-1,4-diamine]
T3770-1G T3770-5G
TCIAT3770-1GEA 81.4 EUR
TCIAT3770-1G TCIAT3770-5G
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(diisobutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N,N',N'-Tetrakis[4-(diisobutylamino)phenyl]-1,4-phenylenediamine
Formule: C₆₂H₉₂N₆
Numéro MDL: MFCD22207043
Numéro CAS: 485831-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C