Acide 2,3,6-trichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
2,3,6-TBA, 2,3,6-trichlorobenzoic acid
T3758-1G
T3758-5G
TCIAT3758-1GEA
53.9
EUR
TCIAT3758-1G
TCIAT3758-5G
Acide 2,3,6-trichlorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3,6-trichlorobenzoïque
Formule:
C₇H₃Cl₃O₂ MW: 225.46 g/mol Point d'ébullition: 324 |
Numéro MDL:
MFCD00053310 Numéro CAS: 50-31-7 EINECS: 200-026-4 ONU: 3077 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |