Imprimer
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylic acid 3,4,5-Trifluorophenyl ester
T3756-25G T3756-5G
TCIAT3756-25GEA 182 EUR
TCIAT3756-25G TCIAT3756-5G
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate ≥98.0% (par GC)
3,4,5-Trifluorophenyl trans,trans-4'-Propylbicyclohexyl-4-carboxylate
Formule: C₂₂H₂₉F₃O₂
MW: 382.47 g/mol
Numéro MDL: MFCD11053486
Numéro CAS: 132123-45-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 53 to 120 deg-C