Imprimer
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T3755-1G T3755-5G
TCIAT3755-1GEA 59.4 EUR
TCIAT3755-1G TCIAT3755-5G
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde ≥98.0% (par GC)
4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₉F₃O
Numéro MDL: MFCD01862519
Numéro CAS: 90035-34-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C