Imprimer
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-[(4-Carboxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetic acid, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid, 4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
T3754-200MG T3754-1G
TCIAT3754-200MGEA 34.1 EUR
TCIAT3754-200MG TCIAT3754-1G
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262.1093 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038755
Numéro CAS: 797755-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C