Imprimer
Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3750-1G T3750-5G
TCIAT3750-1GEA 39.6 EUR
TCIAT3750-1G TCIAT3750-5G
Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (par GC)
Triethoxy(p-tolyl)silane
Formule: C₁₃H₂₂O₃Si
Point d'ébullition: 106°C
Numéro MDL: MFCD04974099
Numéro CAS: 18412-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %