Imprimer
Tazobactam ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T3732-1G T3732-5G
TCIAT3732-1GEA 52.8 EUR
TCIAT3732-1G TCIAT3732-5G
Tazobactam ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tazobactam
Formule: C₁₀H₁₂N₄O₅S
Numéro MDL: MFCD00867002
Numéro CAS: 89786-04-9
Merck Index: 14,09083
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +162 to +167 deg (C=1, DMF)