Imprimer
(E,E,E,E)-1,2,4,5-Tetrakis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (E,E,E,E)-4,4',4'',4'''-[Benzene-1,2,4,5-tetrayltetrakis(ethene-2,1-diyl)]tetrakis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline], TOP-HTM-α2
T3722-1G T3722-25G T3722-5G
TCIAT3722-1GEA 78.1 EUR
TCIAT3722-1G TCIAT3722-25G TCIAT3722-5G
(E,E,E,E)-1,2,4,5-Tetrakis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(E,E,E,E)-1,2,4,5-Tetrakis[4-[bis(4-methoxyphenyl)amino]styryl]benzene
Formule: C₉₄H₈₂N₄O₈
MW: 1395.71 g/mol
Numéro CAS: 2411528-61-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %