Imprimer
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 2-Methoxyphenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
T3708-25G T3708-5G
TCIAT3708-25GEA 237 EUR
TCIAT3708-25G TCIAT3708-5G
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234.10 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863916
Numéro CAS: 190788-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C