Imprimer
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane, 3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 1-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3-(trifluoromethyl)benzene
T3707-5G T3707-25G
TCIAT3707-5GEA 75.9 EUR
TCIAT3707-5G TCIAT3707-25G
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MW: 272.0712 g/mol
Numéro MDL: MFCD05863925
Numéro CAS: 325142-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C