Imprimer
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine, 4-Morpholinophenylboronic acid Pinacol ester, 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)morpholine
T3705-1G T3705-5G
TCIAT3705-1GEA 89.1 EUR
TCIAT3705-1G TCIAT3705-5G
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
4-(Morpholino)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₄BNO₃
MW: 289.18 g/mol
Numéro MDL: MFCD04112544
Numéro CAS: 568577-88-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C