Imprimer
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((Trimethylsilyl)ethynyl)aniline, 4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]aniline
T3702-1G T3702-250MG
TCIAT3702-1GEA 165 EUR
TCIAT3702-1G TCIAT3702-250MG
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Trimethylsilylethynyl)aniline
Formule: C₁₁H₁₅NSi
Numéro MDL: MFCD03695479
Numéro CAS: 75867-39-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C