Imprimer
4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trianiline ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T3695-1G T3695-5G
TCIAT3695-1GEA 79.2 EUR
TCIAT3695-1G TCIAT3695-5G
4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trianiline ≥98.0% (par HPLC)
4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trianiline
Formule: C₂₁H₁₈N₆
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD04116311
Numéro CAS: 14544-47-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %