Imprimer
Tubastatin A hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T3687-100MG T3687-25MG
TCIAT3687-100MGEA 428 EUR
TCIAT3687-100MG TCIAT3687-25MG
Tubastatin A hydrochloride ≥97.0% (par HPLC)
Tubastatin A hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₁N₃O₂·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20488052
Numéro CAS: 1310693-92-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 10.70 to 11.90 %