Imprimer
Tris(ethyl Acetoacetato)aluminum(III) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains ca. 2% 2-Butanol at maximum)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(ethyl 3-Oxobutanoato)aluminum(III)
T3681-25G T3681-500G
TCIAT3681-25GEA 20.9 EUR
TCIAT3681-25G TCIAT3681-500G
Tris(ethyl Acetoacetato)aluminum(III) ≥97.0% (par analyse titrimétrique) (contains ca. 2% 2-Butanol at maximum)
Tris(ethyl Acetoacetato)aluminum(III)
Formule: C₁₈H₂₇AlO₉
MW: 414.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317537
Numéro CAS: 15306-17-9
EINECS: 239-343-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %