3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T3678-1G
T3678-5G
TCIAT3678-1GEA
113
EUR
TCIAT3678-1G
TCIAT3678-5G
3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formule:
C₇H₁₂F₃N Point d'ébullition: 70°C |
Numéro MDL:
MFCD08444665 Numéro CAS: 56287-83-3 ONU: 2734 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |