Imprimer
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-boronic acid Pinacol ester
T3668-200MG T3668-1G
TCIAT3668-200MGEA 40.7 EUR
TCIAT3668-200MG TCIAT3668-1G
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Numéro MDL: MFCD12033229
Numéro CAS: 1040377-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8370738999fb8ad9a925a6c3fa57919d27146647&vid=8370738999fb8ad9a925a6c3fa57919d27146647&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C