Imprimer
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(10-phenylanthracen-9-yl)-1,3,2-dioxaborolane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Phenyl-10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracene, 10-Phenylanthracene-9-boronic acid Pinacol ester
T3665-1G T3665-5G
TCIAT3665-1GEA 152 EUR
TCIAT3665-1G TCIAT3665-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(10-phenylanthracen-9-yl)-1,3,2-dioxaborolane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(10-phenylanthracen-9-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₆H₂₅BO₂
MW: 380.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD13194955
Numéro CAS: 460347-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C