Imprimer
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate 98,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrabutylammonium p-Toluenesulphonate, Tetrabutylammonium 4-methylbenzenesulphonate
T3660-25G T3660-5G
TCIAT3660-25GEA 156 EUR
TCIAT3660-25G TCIAT3660-5G
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate 98,0 Titrimetric
Tetrabutylammonium toluene-4-sulphonate
Formule: C₂₃H₄₃NO₃S
MW: 413.6574 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043227
Numéro CAS: 7182-86-7
EINECS: 230-548-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C