Imprimer
Trifluoroacetaldehyde hydrate (contains Total ca. 35% Water)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde hydrate, 2,2,2-Trifluoro-1,1-ethanediol
T3654-5G T3654-25G
TCIAT3654-5GEA 36.3 EUR
TCIAT3654-5G TCIAT3654-25G
Trifluoroacetaldehyde hydrate (contains Total ca. 35% Water)
Trifluoroacetaldehyde hydrate
Formule: C₂H₃F₃O₂
MW: 116.039 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167359
Numéro CAS: 421-53-4
ONU: 1989
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b32cf9e09165ae463aa034a44d1a94928ce7347&vid=3b32cf9e09165ae463aa034a44d1a94928ce7347&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Water 32.0 to 37.0 %