4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T3602-1G
T3602-5G
TCIAT3602-1GEA
99
EUR
TCIAT3602-1G
TCIAT3602-5G
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)dibenzofuran
Formule:
C₁₈H₁₉BO₃ |
Numéro MDL:
MFCD18910632 Numéro CAS: 912824-85-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 107.0 to 111.0 deg-C |